Learn More
1-Nitropropano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10665562 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10665562 500 g Frasco de vidrio 500 g
10396720 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10665562 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 128905000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-03-2
Fórmula molecular C3H7NO2
Peso molecular (g/mol) 89.09
Número MDL MFCD00007407
Clave InChI JSZOAYXJRCEYSX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo propane, 1-nitro, nitropropane, propane, nitro, ccris 1329, dsstox_cid_980, dsstox_rid_75902, dsstox_gsid_20980, nitro-propane, n-nitropropane, 3-nitropropane
PubChem CID 7903
ChEBI CHEBI:76261
Nombre IUPAC 1-nitropropano
SMILES CCC[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Nitropropane
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -108°C
Densidad 0.9900g/mL
Punto de ebullición 132°C
Temperatura de inflamación 33°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH2CH2NO2
Índice de refracción 1.4005 to 1.4025
Cantidad 500 g
Beilstein 01, 115
Fieser 01,745
Índice Merck 15, 6714
Gravedad específica 0.99
Información de solubilidad Solubility in water: 1.4mL/100mL (20°C). Other solubilities: miscible with many organic solvents
Viscosidad 0.844 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 89.09
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido