Learn More
1-Nitropiperazina, TRC
Código de producto. 30480564
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30480564 100 mg
30469231 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30480564 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN518290100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42499-41-2
Fórmula molecular C4H9N3O2
Peso molecular (g/mol) 131.13
Sinónimo N-Nitropiperazine, 1-Nitropiperazine, NSC 243817
Nombre IUPAC 1-nitropiperazina
SMILES [O-][N+](=O)N1CCNCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Nitropiperazine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H9N3O2/c8-7(9)6-3-1-5-2-4-6/h5H,1-4H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.0695