Learn More
1-nitronaftaleno, TRC
Código de producto. 30475954
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30475954 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30475954 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN496855500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Nitronaphthalene
CAS 86-57-7
Fórmula molecular C10 H7 N O2
Cantidad 500 mg
Sinónimo 1-Nitronaphthalene, Naphthalene','1-nitro- (8CI','9CI','ACI), 1-Nitronaphthalene (ACI), 1-Nitronaphthaline, Nitrol, Nitrol (pesticide), NSC 9584, α-Nitronaphthalene
Fórmula InChI InChI=1S/C10H7NO2/c12-11(13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
SMILES [O-][N+](=O)c1cccc2ccccc12
Nombre IUPAC 1-nitronaftaleno
Peso molecular (g/mol) 173.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.0477