Learn More
1-Nitronaftaleno-D7, TRC
Código de producto. 30481782
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
2 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30481782 10 mg -
30475474 1 mg -
30471819 2 mg 2 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30481782 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN49685610MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80789-77-1
Fórmula molecular C10 D7 N O2
Peso molecular (g/mol) 180.211
Sinónimo Naphthalene-1,2,3,4,5,6,7-d7, 8-nitro- (9CI), 1-Nitronaphthalene-d7, 1-Nitronaphthalene-2,3,4,5,6,7,8-d7, 8-Nitronaphthalene-1,2,3,4,5,6,7-d7, 1-Nitronaphthalene-D7
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5,6,7-heptadeuterio-8-nitronaftaleno
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(c([2H])c([2H])c([2H])c2c1[2H])[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Nitronaphthalene-d7
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H7NO2/c12-11(13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.092