Learn More
1-Nitroadamantano, TRC
Código de producto. 30133060
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133060 10 g 10 g
17919644 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133060 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN49140010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7575-82-8
Fórmula molecular C10H15NO2
Peso molecular (g/mol) 181.23
Sinónimo 1-Nitrotricyclo[3.3.1.13,7]decane, NSC130990, NSC235788
Nombre IUPAC 1-nitroadamantano
SMILES [O-][N+](=O)[C@@]12C[C@@H]3C[C@@H](C[C@@H](C3)C1)C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Nitroadamantane
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15NO2/c12-11(13)10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10/h7-9H,1-6H2/t7-,8+,9-,10-
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.1103