Learn More
1-Nitro-4-n-propilbenceno, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15488869
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15488869 1 g 1 g
15498869 5 g 5 g
15408879 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15488869 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07730.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 10342-59-3 | C9H11NO2 | 165.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10342-59-3
Fórmula molecular C9H11NO2
Peso molecular (g/mol) 165.19
Número MDL MFCD00051839
Clave InChI SXQBFCVVZIYXHV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-nitro-4-propyl-benzene, 1-nitro-4-n-propylbenzene, 4-nitro-n-propylbenzene, 4-propylnitrobenzene, benzene, 1-nitro-4-propyl, p-nitropropylbenzene, p-propylnitrobenzene, 1-nitro-4-propylbenzol
PubChem CID 82559
Nombre IUPAC 1-nitro-4-propilbenceno
SMILES CCCC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Nitro-4-n-propylbenzene
Punto de fusión -14°C
Punto de ebullición 96°C to 100°C (2 mmHg)
Índice de refracción 1.537
Cantidad 1 g
Número UN UN2810
Beilstein 2043939
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.19
Porcentaje de pureza 96%