Learn More
1-Nitro-3,5-bis(trifluorometil)benceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11432828
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11432828 25 g 25 g
11422828 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11432828 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16797.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 328-75-6 | C8H3F6NO2 | 259.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 328-75-6
Fórmula molecular C8H3F6NO2
Peso molecular (g/mol) 259.11
Número MDL MFCD00000384
Clave InChI GMUWJDVVXLBMEZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-nitro-3,5-bis trifluoromethyl benzene, 3,5-bis trifluoromethyl nitrobenzene, 1,3-bis trifluoromethyl-5-nitrobenzene, 3,5-di trifluoromethyl nitrobenzene, benzene, 1-nitro-3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis-trifluoromethylnitrobenzene, 3,5-di trifluoromethylnitro benzene, 3,5-bis-trifluoromethyl nitrobenzene, 5-nitro-1,3-bis trifluoromethyl benzene, alpha,alpha,alpha,alpha',alpha',alpha'-hexafluoro-5-nitroxylene
PubChem CID 67603
Nombre IUPAC 1-nitro-3,5-bis(trifluorometilo)benceno
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Nitro-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Densidad 1.535
Punto de ebullición 75°C to 76°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación 77°C (170°F)
Índice de refracción 1.427
Cantidad 25 g
Beilstein 1998251
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.11
Porcentaje de pureza ≥97%