Learn More
1-Nitro-2-(n-octiloxi)benceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | 1-Nitro-2-(n-octyloxy)benzene |
| Densidad | 1.04 |
| Punto de ebullición | 163°C to 165°C (2 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 113°C (235°F) |
| Índice de refracción | 1.511 |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 2529905 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 251.32 |
| Porcentaje de pureza | 98% |