Learn More
1-Nitro-2-(n-octiloxi)benceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11473557
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11473557 5 g 5 g
11483557 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11473557 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17320.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 37682-29-4 | C14H21NO3 | 251.326 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37682-29-4
Fórmula molecular C14H21NO3
Peso molecular (g/mol) 251.326
Número MDL MFCD00014693
Clave InChI CXVOIIMJZFREMM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-nitrophenyl octyl ether, 1-nitro-2-octyloxy benzene, octyl o-nitrophenyl ether, 2-nitrophenyl n-octyl ether, 2-octyloxy nitrobenzene, benzene, 1-nitro-2-octyloxy, 1-2-nitrophenoxy octane, 1-nitro-2-octyloxybenzene, 2-n-octyloxy nitrobenzene, npoe
PubChem CID 169952
Nombre IUPAC 1-nitro-2-octoxibenceno
SMILES CCCCCCCCOC1=CC=CC=C1[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Nitro-2-(n-octyloxy)benzene
Densidad 1.04
Punto de ebullición 163°C to 165°C (2 mmHg)
Temperatura de inflamación 113°C (235°F)
Índice de refracción 1.511
Cantidad 5 g
Beilstein 2529905
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.32
Porcentaje de pureza 98%