Learn More
1-Nitro-2,5-bis(trifluorometil)benceno, 98 %
Código de producto. 15491369
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15491369 25 g 25 g
15481369 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15491369 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64260.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 320-88-7
Fórmula molecular C8H3F6NO2
Peso molecular (g/mol) 259.107
Número MDL MFCD00236674
Clave InChI BZKVUOHHNCMTLH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-bis trifluoromethyl nitrobenzene, 2-nitro-1,4-bis trifluoromethyl benzene, 1,4-bis trifluoromethyl-2-nitrobenzene, 1-nitro-2,5-bis trifluoromethyl benzene, benzene, 2-nitro-1,4-bis trifluoromethyl, 2,5-bistrifluoromethylnitrobenzene, pubchem19738, 2-nitro-1,4-bis-trifluoromethyl-benzene, acmc-1bn6y, ksc496c8f
PubChem CID 2734048
Nombre IUPAC 2-nitro-1,4-bis(trifluorometil)benceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)[N+](=O)[O-])C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Nitro-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Color Amarillo
Densidad 1.570 g/mL
Punto de ebullición 90°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación 76°C (169°F)
Índice de refracción 1.427
Cantidad 25 g
Beilstein 2508751
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.11
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido