Learn More
1-Bromuro de naftilmagnesio, 0,5 M en MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15468037
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15468037 100 mL 100 ml
15458037 50 mL 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15468037 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51159.AE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 703-55-9 | C10H7BrMg | 231.38 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 703-55-9
Fórmula molecular C10H7BrMg
Peso molecular (g/mol) 231.38
Número MDL MFCD00015768
Clave InChI VCBWOINKHDKRAF-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 1-naphthylmagnesium bromide, naphthylmagnesium bromide, naphthyl magnesium bromide, 1-naphthyl magnesium bromide, 1-naphthyl-magnesium bromide, 1-naphthalenylmagnesium bromide, magnesium,bromo-1-naphthalenyl, pziigumposvmsd-uhfffaoysa-m, 1-naphthylmagnesium bromide solution, bromo naphthalen-1-yl magnesium, grignard reagent
PubChem CID 11831277
Nombre IUPAC magnesio;1H-naftalen-1-uto;bromuro
SMILES [Mg++].[Br-].C1=CC=C2[C-]=CC=CC2=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-Naphthylmagnesium bromide
Cantidad 100 mL
Número UN UN2924
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.37
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.5M in MeTHF