Learn More
1-Naftihilhidrazina, TRC
Código de producto. 30474433
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30474433 100 mg
30475920 10 mg
30472667 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30474433 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN368528100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2243-55-2
Fórmula molecular C10H10N2
Peso molecular (g/mol) 158.2
Nombre IUPAC Naftalena-1-Ilhidrazina
SMILES NNc1cccc2ccccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Naphthylhydrazine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10N2/c11-12-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7,12H,11H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.0844