Learn More
1-Naftilamina, TRC
Código de producto. 30136528
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136528 10 g 10 g
30133204 25 g 25 g
18072010 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136528 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN37801510G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 134-32-7
Fórmula molecular C10 H9 N
Peso molecular (g/mol) 143.19
Sinónimo 1-Naphthylamine (8CI), 1-Aminonaphthalene, 1-Naphthalamine, C.I. 37265, C.I. Azoic Diazo Component 114, Fast Garnet Base B, Naphthalen-1-ylamine, Naphthalidam, Naphthalidine, α-Aminonaphthalene, α-Naphthylamine
Nombre IUPAC naftaleno-1-amina
SMILES Nc1cccc2ccccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Aminonaphthalene
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H9N/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H,11H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.0735