Learn More
1-Naftilamina-d7, TRC
Código de producto. 30472592
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30472592 5 mg -
30468715 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30472592 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN3780175MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78832-53-8
Fórmula molecular C10 2H7 H2 N
Peso molecular (g/mol) 150.23
Sinónimo 1-Naphthalen-2,3,4,5,6,7,8-d7-amine (9CI), 1-Napthylamine-d7, 1-Aminonaphthalene D7, 1-Aminonaphthalene-D7, 1-Aminonaphthalene-2,3,4,5,6,7,8-d7
Nombre IUPAC 2,3,4,5,6,7,8-heptadeuterionaftalen-1-amina
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(N)c([2H])c([2H])c([2H])c2c1[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-AminonaphthaleneD7
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H9N/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H,11H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.1174