Learn More
1-Naphthylamine-7-Sulfonic Acid, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10030280 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Plastic powder jar
Tamaño de la unidad:
100 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10030280 100 g Plastic powder jar 100 GR
1 options
Código de producto. 10030280 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor N/0910/48
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 119-28-8
Punto de fusión 500°C
Color Beige-gris
Envase Plastic powder jar
Fórmula molecular C10H9NO3S
Número MDL 4032
Cantidad 100 g
Sinónimo 8-amino-2-naphthalenesulfonic acid, 1,7-cleve's acid, 1-naphthylamine-7-sulfonic acid, 2-naphthalenesulfonic acid, 8-amino, cleve's theta-acid, 1-amino-7-sulfonaphthalene, 1-aminonaphthalene-7-sulfonic acid, 8-naphthylamine-2-sulfonic acid, 1-amino-7-naphthalenesulfonic acid, 1-amino-naphthalene-7-sulphonic acid
Clave InChI QEZZCWMQXHXAFG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=C(C=C(C=C2)S(=O)(=O)O)C(=C1)N
Nombre IUPAC ácido 8-aminonaftaleno-2-sulfónico
Peso molecular (g/mol) 223.246
PubChem CID 8386
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.25g/mol
Forma física Solid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Naphthylamine-7-sulfonic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.