Learn More
1-Naftilacetilacetilesmitra Trihidrocloruro, TRC
Código de producto. 30481954
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30481954 10 mg -
30476412 250 mg -
30468417 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30481954 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN37780010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1049731-36-3
Fórmula molecular C22H37Cl3N4O
Peso molecular (g/mol) 479.91
Sinónimo N-[3-[[4-[(3-Aminopropyl)amino]butyl]amino]propyl]-1-naphthaleneacetamide Trihydrochloride, Naspm Trihydrochloride
Nombre IUPAC N-[3-[4-(3-aminopropilamino)butilamino]propilo]-2-naftalen-1-ilacetamida; Trihidrocloruro
SMILES NCCCNCCCCNCCCNC(CC1=CC=CC2=CC=CC=C21)=O.Cl.Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Naphthylacetyl Spermine Trihydrochloride
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H34N4O.3ClH/c23-12-6-15-24-13-3-4-14-25-16-7-17-26-22(27)18-20-10-5-9-19-8-1-2-11-21(19)20;;;/h1-2,5,8-11,24-25H,3-4,6-7,12-18,23H2,(H,26,27);3*1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 478.2033