Learn More
Cloruro de 1-naftilacetil, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11395369
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11395369 1 g 1 g
11305379 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11395369 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50386.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5121-00-6 | C12H9ClO | 204.65 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5121-00-6
Fórmula molecular C12H9ClO
Peso molecular (g/mol) 204.65
Número MDL MFCD00175852
Clave InChI DSVAZLXLRDXHKO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-1-naphthyl ethanoyl chloride, 2-naphthalen-1-yl acetyl chloride, 1-naphthylacetyl chloride, naphth-1-ylacetyl chloride, 1-naphthaleneacetyl chloride, naphth-1-yl acetyl chloride, napthylacetyl chloride, acmc-20aork, 1-naphthylacetylchloride, 1-naphthaleneacetylchloride
PubChem CID 2795386
Nombre IUPAC cloruro de 2-(naftalen-1-il)acetilo
SMILES ClC(=O)CC1=CC=CC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Naphthylacetyl chloride
Densidad 1.23
Punto de ebullición 130°C (0.6 mmHg)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.621
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.66
Porcentaje de pureza 95%