Learn More
1-Naphthylacetonitrile 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10011300 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10011300 25 g Frasco de plástico 25 g
1 options
Código de producto. 10011300 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 128230250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 132-75-2
Fórmula molecular C12H9N
Peso molecular (g/mol) 167.211
Número MDL MFCD00004041
Clave InChI OQRMWUNUKVUHQO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-naphthylacetonitrile, 2-naphthalen-1-yl acetonitrile, 1-naphthyl acetonitrile, 1-naphthaleneacetonitrile, acetonitrile, 1-naphthyl, alpha-naphthylacetonitrile, alpha-naphthyl acetonitrile, 1-naphthylmethylcyanide, .alpha.-naphthylacetonitrile, 2-1-naphthyl acetonitrile
PubChem CID 8596
Nombre IUPAC 2-naftalen-1-ilacetonitrilo
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Naphthylacetonitrile
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 33.0°C to 35.0°C
Color Amarillo a marrón
Punto de ebullición 191.0°C to 194.0°C (18.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal C10H7CH2CN
Índice de refracción 1.6182 to 1.6202
Cantidad 25 g
Beilstein 09, 667
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.21
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Liquid After Melting
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Naphthylacetonitrile
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.