Learn More
1-Naftilacetonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11306966
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11306966 5 g 5 g
11316966 25 g 25 g
11326966 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11306966 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06696.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 132-75-2 | C12H9N | 167.211 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 132-75-2
Fórmula molecular C12H9N
Peso molecular (g/mol) 167.211
Número MDL MFCD00004041
Clave InChI OQRMWUNUKVUHQO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-naphthylacetonitrile, 2-naphthalen-1-yl acetonitrile, 1-naphthyl acetonitrile, 1-naphthaleneacetonitrile, acetonitrile, 1-naphthyl, alpha-naphthylacetonitrile, alpha-naphthyl acetonitrile, 1-naphthylmethylcyanide, .alpha.-naphthylacetonitrile, 2-1-naphthyl acetonitrile
PubChem CID 8596
Nombre IUPAC 2-naftalen-1-ilacetonitrilo
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Naphthylacetonitrile
Punto de fusión 33°C to 35°C
Punto de ebullición 180°C to 182°C (9 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.6192
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Beilstein 1101012
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.21
Porcentaje de pureza 97%