Learn More
Ácido 1-naftilacético, 96 %, puede continuar hasta el 4 % de 2-isómero, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11488923
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11488923 50 g 50 g
11498923 250 g 250 g
11478923 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11488923 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11069.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 86-87-3 | C12H10O2 | 186.21 g/mol
1-Naphthylacetic acid is used as a plant growth regulator and for plant tissue culture. It is used for the vegetative propagation of plants from stem and leaf cutting, abscission promoter and substrate for auxin inducers of specific plant enzymes. Further, it stimulates root formation in cuttings of woody and herbaceous plants. It is also used to prevent premature flower and fruit drop. It is also employed to control regrowth of tree sprouts after trimminguse. In addition to this, it is used in ornaments and serves as an ingredient in many commercial plant rooting horticultural products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-ácido naftilacético se utiliza como regulador del crecimiento de plantas y para el cultivo de tejidos vegetales. Se utiliza para la propagación vegetativa de plantas a partir de corte de tallos y hojas, promotor de abscisión y sustrato para inductores de auxinas de enzimas vegetales específicas. Además, estimula la formación de raíces en esquejes de plantas leñosas y herbáceas. También se utiliza para prevenir la caída prematura de la flor y la fruta. También se emplea para controlar el rebrote de retoños de árboles después de la poda. Además de esto, se utiliza en ornamentos y sirve como ingrediente en muchos productos hortícolas comerciales de siembra.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua, etanol, acetona, cloroformo y éter.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86-87-3
Fórmula molecular C12H10O2
Peso molecular (g/mol) 186.21
Número MDL MFCD00004046
Clave InChI PRPINYUDVPFIRX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-naphthylacetic acid, 1-naphthaleneacetic acid, 2-naphthalen-1-yl acetic acid, naphthalene-1-acetic acid, transplantone, phyomone, planofix, 1-naphthalene acetic acid, fruitone n, stop-drop
PubChem CID 6862
ChEBI CHEBI:32918
Nombre IUPAC ácido 2-naftalen-1-ilacético
SMILES OC(=O)CC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Naphthylacetic acid
Punto de fusión 126°C to 133°C
Cantidad 50 g
Beilstein 1308415
Índice Merck 14,6371
Información de solubilidad Slightly soluble in water,ethanol,acetone,chloroform and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.21
Porcentaje de pureza 96%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Puede contener hasta un 4 % de 2 isómero