Learn More
Éster 4-nitrofenílico del ácido 1-naftilacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Naphthylacetic Acid 4-Nitrophenyl Ester |
| CAS | 51537-87-2 |
| Fórmula molecular | C18H13NO4 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 1-Naphthaleneacetic Acid 4-Nitrophenyl Ester, 4-Nitrophenyl 1-Naphthylacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H13NO4/c20-18(23-16-10-8-15(9-11-16)19(21)22)12-14-6-3-5-13-4-1-2-7-17(13)14/h1-11H,12H2 |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc(OC(=O)Cc2cccc3ccccc23)cc1 |
| Nombre IUPAC | (4-nitrofenil) 2-naftalen-1-ilacetato |
| Peso molecular (g/mol) | 307.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 307.0845 |