Learn More
1-Naftilacetamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11416876
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11416876 25 g 25 g
11426876 100 g 100 g
11436876 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11416876 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23986.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 86-86-2 | C12H11NO | 185.226 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86-86-2
Fórmula molecular C12H11NO
Peso molecular (g/mol) 185.226
Número MDL MFCD00004047
Clave InChI XFNJVKMNNVCYEK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-naphthaleneacetamide, 1-naphthylacetamide, 2-1-naphthyl acetamide, frufix, rootone, naphthaleneacetamide, amid-thin, dirigol n, amid-thin w, naam
PubChem CID 6861
ChEBI CHEBI:81810
Nombre IUPAC 2-naftalen-1-ilacetamida
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2CC(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Naphthylacetamide
Punto de fusión 176°C to 178°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.23
Porcentaje de pureza 98%