Learn More
Trifluorometanosulfonato de 1-naftilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15431238
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15431238 250 mg 250 miligramos
15411238 1 g 1 g
15421238 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15431238 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55091.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 99747-74-7 | C11H7F3O3S | 276.229 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99747-74-7
Fórmula molecular C11H7F3O3S
Peso molecular (g/mol) 276.229
Número MDL MFCD00192340
Clave InChI WQWUQDVFRYMMCY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-naphthyl trifluoromethanesulfonate, 1-naphthyl triflate, 1-naphthyl-triflate, 1-naphthalenyl triflate, acmc-20aot0, 1-trifluoromethanesulfonyl naphthalene
PubChem CID 378884
Nombre IUPAC trifluorometanulfonato de naftalen-1-ilo
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Naphthyl trifluoromethanesulfonate
Color Rojo
Densidad 1.405 g/mL
Punto de ebullición 97°C to 98°C (0.3 mmHg)
Temperatura de inflamación 113°C (235°F)
Índice de refracción 1.52
Cantidad 250 mg
Número UN UN3265
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.23
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido