Learn More
1-Naphthyl PP1, MedChemExpress
Código de producto. 16485918
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16485918 10 mg 10 miligramos
16472067 50 mg 50 miligramos
16458557 5 mg 5 miligramos
16426366 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16485918 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13941
MedChemExpress 1-Naphthyl PP1 (1-NA-PP 1) is a selective inhibitor of src family kinases. 1-Naphthyl PP1 inhibits v-Src and c-Fyn, c-Abl, CDK2 and CAMK II with IC50s of 1.0, 0.6, 0.6, 18 and 22 μM, respectively.
1-Naphthyl PP1 (1-NA-PP 1) is a selective inhibitor of src family kinases. 1-Naphthyl PP1 inhibits v-Src and c-Fyn, c-Abl, CDK2 and CAMK II with IC50s of 1.0, 0.6, 0.6, 18 and 22 μM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Naphthyl PP1
Forma física Solid
CAS 221243-82-9
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H19N5
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo 1-NA-PP 1
Información de solubilidad DMSO : 12.5 mg/mL (39.38 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(N1N=C(C2=C3C=CC=CC3=CC=C2)C4=C(N)N=CN=C41)(C)C
Peso molecular (g/mol) 317.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.39
Porcentaje de pureza 98.11%