Learn More
1-Naphthyl PP1 hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16495918
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495918 10 mg 10 miligramos
16482067 50 mg 50 miligramos
16468557 5 mg 5 miligramos
16436366 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16495918 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13941B
MedChemExpress 1-Naphthyl PP1 hydrochloride (1-NA-PP 1 hydrochloride) is a selective inhibitor of src family kinases. 1-Naphthyl PP1 hydrochloride inhibits v-Src and c-Fyn, c-Abl, CDK2 and CAMK II with IC50s of 1.0, 0.6, 0.6, 18 and 22 μM, respectively.
1-Naphthyl PP1 hydrochloride (1-NA-PP 1 hydrochloride) is a selective inhibitor of src family kinases. 1-Naphthyl PP1 hydrochloride inhibits v-Src and c-Fyn, c-Abl, CDK2 and CAMK II with IC50s of 1.0, 0.6, 0.6, 18 and 22 μM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Naphthyl PP1 hydrochloride
Forma física Solid
CAS 956025-47-1
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H20ClN5
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo 1-NA-PP 1 hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : ≥ 73 mg/mL (206.30 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES CC(N1N=C(C2=C3C=CC=CC3=CC=C2)C4=C(N)N=CN=C41)(C)C.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 353.85
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.85
Porcentaje de pureza 99.94%