Especificaciones
| Forma física | Polvo blanco |
| Cantidad | 5 g |
| Información de solubilidad | Soluble en agua (50mg/mL) |
| Nombre IUPAC | fosfato de dihidrógeno de naftaleno-1-ilo; sodio; hidrato |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 264,87g/mol |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 1-Naphthyl Phosphate Monosodium Salt Monohydrate
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: 1-Naphthyl PhosphateMonosodium Salt Monohydrate