Learn More
1-Naftil fosfato, monohidrato de sal monosódica, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15169253 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
25 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15169253 100 g Frasco de vidrio 100 g
10434345 1 g Frasco de vidrio 1 g
10124760 5 g Frasco de vidrio 5 g
10752685 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15169253 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 226891000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 81012-89-7 | C10H7O4P | 222.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81012-89-7
Fórmula molecular C10H7O4P
Peso molecular (g/mol) 222.14
Número MDL MFCD00150615
Clave InChI YNXICDMQCQPQEW-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo 1-naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate, sodium naphthalen-1-yl hydrogenphosphate hydrate, alpha-naphthyl acid phosphate monosodium, sodium hydrate naphthalen-1-yl hydrogen phosphate, 1-naphthyl phosphate sodium salt monohydrate, c10h8po4.na.h2o, sodium 1-naphthyl phosphate monohydrate, 1-naphthyl phosphate, monosodium salt monohydrate, naphthalen-1-yloxy sodiooxy phosphinic acid hydrate, 1-naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate hplc
PubChem CID 45055387
SMILES [O-]P([O-])(=O)OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Naphthyl phosphate, monosodium salt monohydrate
Nombre de nota 98+%
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 189.0°C to 191.0°C
Color Blanco
pH 3.5 to 4.5 (5% aq. soln.)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C10H7OP(O)(OH)ONa·H2O
Cantidad 100 g
Información de solubilidad (5% in water) Clear colorless to light yellow
Nombre IUPAC fosfato de naftalen-1-il
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.15
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Naphthyl phosphate, monosodium salt, monohydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.