Learn More
Sal monosódica monohidrato 1-naftil fosfato, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
1-Naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate acts as a substrate for determination of prostatic acid phosphatase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La sal monosódica monohidrato 1-naftil fosfato actúa como sustrato en la determinación de la fosfatasa ácida prostática.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Naphthyl Phosphate Monosodium Salt Monohydrate |
| Punto de fusión | 186°C to 191°C |
| Cantidad | 100 g |
| Información de solubilidad | Soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 264.16 (246.14 Anhydrous) |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |