Learn More
Monohidrato de sal monosódica de fosfato de 1-naftil, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15410287
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15410287 25 g 25 g
15400287 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15410287 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J63004.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
Sustrato para la determinación de fosfatasas
Substrate for determination of phosphatases
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81012-89-7
Fórmula molecular C10H7O4P
Peso molecular (g/mol) 222.14
Número MDL MFCD00150615
Clave InChI YNXICDMQCQPQEW-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo 1-naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate, sodium naphthalen-1-yl hydrogenphosphate hydrate, alpha-naphthyl acid phosphate monosodium, sodium hydrate naphthalen-1-yl hydrogen phosphate, 1-naphthyl phosphate sodium salt monohydrate, c10h8po4.na.h2o, sodium 1-naphthyl phosphate monohydrate, 1-naphthyl phosphate, monosodium salt monohydrate, naphthalen-1-yloxy sodiooxy phosphinic acid hydrate, 1-naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate hplc
PubChem CID 45055387
SMILES [O-]P([O-])(=O)OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate
Color Blanco
Cantidad 25 g
Beilstein 1877764
Información de solubilidad Soluble in water
Nombre IUPAC fosfato de dihidrógeno de naftaleno-1-ilo; sodio; hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.15 (246.13 Anhydrous)
Porcentaje de pureza ≥97%
Forma física Polvo