Learn More
Hidrato de sal disódica de fosfato de 1-naftilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439917
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11439917 5 g 5 g
11429917 1 g 1 g
11449917 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11439917 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22866.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    232.56€
    190.65€ / 5 g
    Ahorro 41.91€
    18% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Hidrato de sal disódica de 1-naftil fosfato, 99 %, C10H9Na2O5P, número de CAS-207569-06-0
1-Naphthyl phosphate disodium salt hydrate is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hidrato de sal disódica de fosfato de 1-naftilo se utiliza como intermediario de síntesis química orgánica.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes y el calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 207569-06-0
Fórmula molecular C10H7Na2O4P
Peso molecular (g/mol) 268.12
Número MDL MFCD00041007
Clave InChI QYURIFWAOPAPAJ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo 1-naphthyl phosphate disodium salt hydrate, sodium naphthalen-1-yl phosphate hydrate, disodium 1-naphthyl phosphate hydrate, disodium hydrate naphthalen-1-yl phosphate, 1-naphthyl phosphate sodium salt monohydrate, c10h7o4p.2na.h2o, 1-naphthyl?phosphate?disodium?salt?hydrate, 1-naphthyl phosphate disodium salt monohydrate, dihydrogen naphthyl phosphate, oxamethane, sodium salt, sodium salt
PubChem CID 24212014
Nombre IUPAC disodio; naftalen-1-il fosfato; hidrato
SMILES [Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Naphthyl phosphate disodium salt hydrate
Punto de fusión >300°C
Cantidad 5 g
Beilstein 4895811
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.12 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%