Learn More
1-naftil(metoxi)propanodinitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Naphthyl(methoxy)methylidenemalonitrile |
| CAS | 221242-71-3 |
| Fórmula molecular | C15 H10 N2 O |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H10N2O/c1-18-15(12(9-16)10-17)14-8-4-6-11-5-2-3-7-13(11)14/h2-8H,1H3 |
| SMILES | COC(=C(C#N)C#N)c1cccc2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | 2-[metoxi(naftalen-1-il)metilideno]propanodinitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 234.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 234.0793 |