Learn More
1-Naftil isotiocianato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15448959
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15448959 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 15448959 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12418.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-isotiocianato de naftilo es una herramienta para el estudio del daño hepático que causa la estasis biliar, la hiperbilirrubinemia aguda, la hiperplasia del conducto biliar y la cirrosis biliar crónica, con cambios en la función de los hepatocitos.
así
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Naphthyl isothiocyanate
CAS 551-06-4
Punto de fusión 54°C to 57°C
Olor Irritating
Fórmula molecular C11H7NS
Número MDL MFCD00003882
Cantidad 10 g
Número UN UN2923
Beilstein 637868
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,6411
Sinónimo 1-naphthyl isothiocyanate, 1-naphthylisothiocyanate, anit, kesscocide, alpha-naphthyl isothiocyanate, naphthalene, 1-isothiocyanato, naphthalene, isothiocyanato, isothiocyanic acid, 1-naphthyl ester, 1-naftylisothiokyanat, isothiocyanic acid 1-naphthyl ester
Información de solubilidad Hydrolyzes in water.
Clave InChI JBDOSUUXMYMWQH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2N=C=S
Nombre IUPAC 1-isotiocianatonaftaleno
Peso molecular (g/mol) 185.244
PubChem CID 11080
ChEBI CHEBI:35455
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.25
Porcentaje de pureza 98%