Learn More
1-Naftil isotiocianato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10437520 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 GR
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10437520 10 g Frasco de vidrio 10 GR
10723711 5 g Frasco de vidrio 5 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10437520 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 128240100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 551-06-4 | C11H7NS | 185.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 551-06-4
Fórmula molecular C11H7NS
Peso molecular (g/mol) 185.25
Número MDL MFCD00003882
Clave InChI JBDOSUUXMYMWQH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-naphthyl isothiocyanate, 1-naphthylisothiocyanate, anit, kesscocide, alpha-naphthyl isothiocyanate, naphthalene, 1-isothiocyanato, naphthalene, isothiocyanato, isothiocyanic acid, 1-naphthyl ester, 1-naftylisothiokyanat, isothiocyanic acid 1-naphthyl ester
PubChem CID 11080
ChEBI CHEBI:35455
Nombre IUPAC 1-isotiocianatonaftaleno
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2N=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Naphthyl isothiocyanate
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 55.5°C to 57.0°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C10H7NCS
Cantidad 10 g
Beilstein 12, 1244
Fieser 01,718
Índice Merck 15, 6493
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in ether, benzene, hot alcohol,, acetone and ccl4
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.25
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Naphthyl isothiocyanate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.