Learn More
1-Isocianato de naftil, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1-Naphthyl Isocyanate |
| CAS | 86-84-0 |
| Fórmula molecular | C11H7NO |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1-Isocyanatonaphthalene, 1-Naphthalene Isocyanate, NSC 4023, Naphthalen-1-ylisocyanate, alpha-Naphthyl Isocyanate, 1-Naphthyl Ester Isocyanic Acid; |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H7NO/c13-8-12-11-7-3-5-9-4-1-2-6-10(9)11/h1-7H |
| SMILES | O=C=Nc1cccc2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | 1-isocianatonaftaleno |
| Peso molecular (g/mol) | 169.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 169.0528 |