Learn More
Isocianato de 1-naftilo, 98 %
Código de producto. 11414160
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11414160 1 g 1 g
11453417 5 g 5 g
11463417 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11414160 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17200.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 86-84-0 | C11H7NO | 169,183 g/mol
El isocianato de 1-naftilo se utiliza en la preparación de uretano aromático catiónico. Es útil para el estudio de la hepatotoxicidad colangiolítica en animales de laboratorio. También se emplea como enantiómero separado de los betabloqueantes.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
el isocianato de 1-naftilo se utiliza en la preparación de uretano aromático catiónico. Es útil para el estudio de la hepatotoxicidad colangiolítica en animales de laboratorio. También se emplea como enantiómeros separados de los betabloqueantes.
Solubilidad
miscible con alcohol, cloroformo y éter dietílico.
Nota
sensible a la humedad y a la luz. Incompatible con alcoholes y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86-84-0
Fórmula molecular C11H7NO
Número MDL MFCD00003881
Clave InChI BDQNKCYCTYYMAA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-naphthyl isocyanate, naphthalene, 1-isocyanato, alpha-naphthyl isocyanate, isocyanatonaphthalene, 1-naphthylisocyanate, 1-isocyanato-naphthalene, unii-5lh2p0691e, 1-isocyanatonapthalene, isocyanic acid 1-naphthyl ester, isocyanic acid, 1-naphthyl ester
PubChem CID 66589
Nombre IUPAC 1-isocianatonaftaleno
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Naphthyl isocyanate
Punto de fusión 4°C
Densidad 1.177
Punto de ebullición 269°C
Temperatura de inflamación 135°C
Olor Irritating
Índice de refracción 1.6335
Cantidad 1 g
Número UN UN2206
Beilstein 742779
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,6410
Información de solubilidad Miscible with alcohol,chloroform and diethyl ether.
SMILES O=C=NC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 169.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.18
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación