Learn More
1-Naftil butirato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10787002 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10787002 5 g Frasco de vidrio 5 g
10746622 1 g Frasco de vidrio 1 g
2 options
Código de producto. 10787002
Marca: Thermo Scientific Acros 334950050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3121-70-8 | C14H14O2 | 214.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3121-70-8
Fórmula molecular C14H14O2
Peso molecular (g/mol) 214.26
Número MDL MFCD00003923
Clave InChI XIVJNRXPRQKFRZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-naphthyl butyrate, .alpha.-naphthyl butyrate, alpha-naphthyl butyrate, naphthalen-1-yl butyrate, butanoic acid, 1-naphthalenyl ester, butyric acid, 1-naphthyl ester, 1-naphthylbutyrate, unii-9uzl9u0cik, butyric acid 1-naphthyl ester, 9uzl9u0cik
PubChem CID 76571
Nombre IUPAC naftalen-1-il butanoato
SMILES CCCC(=O)OC1=CC=CC2=CC=CC=C21
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Naphthyl butyrate
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 1.0900g/mL
Punto de ebullición 125°C to 130°C (1.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 62°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.09
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.26
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido