Learn More
1-naftil bD-glucopiranósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Naphtyl-beta-D-Glucopyranoside |
| CAS | 19939-82-3 |
| Fórmula molecular | C16 H18 O6 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1-Naphthol glucoside, α-Naphthol glucoside |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H18O6/c17-8-12-13(18)14(19)15(20)16(22-12)21-11-7-3-5-9-4-1-2-6-10(9)11/h1-7,12-20H,8H2/t12-,13-,14+,15-,16-/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cccc3ccccc23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| Nombre IUPAC | (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hidroximetil)-6-(1-naftiloxi)tetrahidropiran-3,4,5-triol |
| Peso molecular (g/mol) | 306.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 306.1103 |