Learn More
Acetato de 1-naftilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Naphthyl Acetate |
| CAS | 830-81-9 |
| Fórmula molecular | C12 H10 O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1-Acetoxynaphthalene, 1-Naphthalen-1-yl Acetate, 1-Naphthyl Acetate, Acetic Acid 1-Naphthyl Ester, NSC 9846, Naphthalen-1-yl Acetate, α-Acetoxynaphthalene, α-Naphthol Acetate, α-Naphthyl Acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H10O2/c1-9(13)14-12-8-4-6-10-5-2-3-7-11(10)12/h2-8H,1H3 |
| SMILES | CC(=O)Oc1cccc2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | naftalen-1-il acetato |
| Peso molecular (g/mol) | 186.207 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.068 |