Learn More
Acetato de 1-naftilo, TRC
Código de producto. 30465629
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30465629 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30465629 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN378675500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Naphthyl Acetate
CAS 830-81-9
Fórmula molecular C12 H10 O2
Cantidad 500 mg
Sinónimo 1-Acetoxynaphthalene, 1-Naphthalen-1-yl Acetate, 1-Naphthyl Acetate, Acetic Acid 1-Naphthyl Ester, NSC 9846, Naphthalen-1-yl Acetate, α-Acetoxynaphthalene, α-Naphthol Acetate, α-Naphthyl Acetate
Fórmula InChI InChI=1S/C12H10O2/c1-9(13)14-12-8-4-6-10-5-2-3-7-11(10)12/h2-8H,1H3
SMILES CC(=O)Oc1cccc2ccccc12
Nombre IUPAC naftalen-1-il acetato
Peso molecular (g/mol) 186.207
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.068