Learn More
Acetato de 1-naftil, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10675092 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10675092 25 g Frasco de vidrio 25 g
10685092 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10675092 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 227250250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 830-81-9 | Molecular Formula: C12H10O2 | Molecular Weight: 186.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 830-81-9
Fórmula molecular C12H10O2
Peso molecular (g/mol) 186.21
Número MDL MFCD00003922
Clave InChI VGKONPUVOVVNSU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-naphthyl acetate, 1-acetoxynaphthalene, alpha-naphthyl acetate, 1-naphthol, acetate, a-naphthyl acetate, naphthyl acetate, naphthalene, 1-acetoxy, 1-naphthalenol, acetate, acetic acid 1-naphthyl ester, alpha-naphthol acetate
PubChem CID 13247
Nombre IUPAC naftalen-1-il acetato
SMILES CC(=O)OC1=CC=CC2=CC=CC=C21
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Naphthyl acetate
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 43.0°C to 46.0°C
Color Rosa o blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CO2C10H7
Cantidad 25 g
Beilstein 06, 608
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.21
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino o cristales