Learn More
Acetato de 1-naftil, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Naphthyl acetate |
| Punto de fusión | 43°C to 46°C |
| Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
| Cantidad | 250 g |
| Beilstein | 2046403 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.21 |
| Porcentaje de pureza | 99% |