Learn More
Acetato de 1-naftil, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11438087
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11438087 50 g 50 g
11448087 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11438087 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17482.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 830-81-9 | C12H10O2 | 186.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 830-81-9
Fórmula molecular C12H10O2
Peso molecular (g/mol) 186.21
Número MDL MFCD00003922
Clave InChI VGKONPUVOVVNSU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-naphthyl acetate, 1-acetoxynaphthalene, alpha-naphthyl acetate, 1-naphthol, acetate, a-naphthyl acetate, naphthyl acetate, naphthalene, 1-acetoxy, 1-naphthalenol, acetate, acetic acid 1-naphthyl ester, alpha-naphthol acetate
PubChem CID 13247
Nombre IUPAC naftalen-1-il acetato
SMILES CC(=O)OC1=CC=CC2=CC=CC=C21
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Naphthyl acetate
Punto de fusión 43°C to 46°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 50 g
Beilstein 2046403
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.21
Porcentaje de pureza 99%