Learn More
1-Naftil acetamida 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30327993
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
30327993 5 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 30327993 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREV15450000AL100
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Naphthyl acetamide
CAS 86-86-2
Nombres de analitos o componentes 1-Naphthyl acetamide
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C12 H11 N O
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1-Naphthaleneacetamide, (Naphthalen-1-yl)acetamide, 1-Naphthylacetamide
Fórmula InChI InChI=1S/C12H11NO/c13-12(14)8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-7H,8H2,(H2,13,14)
SMILES NC(=O)Cc1cccc2ccccc12
Nombre IUPAC 2-naftalen-1-ilacetamida
Solvent or Matrix Acetonitrile
Industry Type Food Testing
Peso molecular (g/mol) 185.22
Cantidad 5 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.0841 g/mol