Learn More
Cloruro de 1-naftoilo, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1-Naphthoyl Chloride |
| CAS | 879-18-5 |
| Fórmula molecular | C11H7ClO |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 1-Naphthoyl Chloride, 1-(Chlorocarbonyl)naphthalene, 1-Naphthalenecarboxylic Acid Chloride, 1-Naphthoic Acid Chloride, 1-Naphthylcarbonyl Chloride, NSC 9841, α-Naphthoyl Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H7ClO/c12-11(13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H |
| SMILES | ClC(=O)c1cccc2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | cloruro de naftaleno-1-carbonilo |
| Peso molecular (g/mol) | 190.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.0185 |