Learn More
Cloruro de 1-naftoilo, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10409950 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10409950 10 g Frasco de vidrio 10 g
10559263 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10409950 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 270380100
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 879-18-5 | C11H7ClO | 190.63 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 879-18-5
Fórmula molecular C11H7ClO
Peso molecular (g/mol) 190.63
Número MDL MFCD00004002
Clave InChI NSNPSJGHTQIXDO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-naphthoyl chloride, 1-naphthalenecarbonyl chloride, 1-naphthoylchloride, 1-naphthoic acid chloride, 1-chlorocarbonyl naphthalene, alpha-naphthoyl chloride, .alpha.-naphthoyl chloride, naphthalenecarbonyl chloride, naphthoylchloride, naphthoyl chloride
PubChem CID 70146
Nombre IUPAC cloruro de naftaleno-1-carbonilo
SMILES ClC(=O)C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Naphthoyl chloride
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 16°C to 19°C
Color Blanco
Densidad 1.2600g/mL
Punto de ebullición 190°C (35.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.6515 to 1.6535
Cantidad 10 g
Beilstein 09, 648
Gravedad específica 1.26
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.63
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo, copos o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Naphthoyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.