Learn More
Cloruro de 1-naftoil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11401778
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11401778 10 g 10 g
11411778 50 g 50 g
11421778 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11401778 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14460.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 879-18-5 | C11H7ClO | 190.63 g/mol
1-Naphthoyl chloride has been used as derivatization reagent in analysis of short-chained dodecyl alcohol ethoxylates and dodecyl alcohol by solid-phase extraction combined with dispersive liquid-liquid micro extraction method, as fluorescent labeling reagent in determination of T-2 and HT-2 toxins by HPLC with fluorescence detection, in Arndt-Eistert synthesis in the presence of trimethylsilyldiazomethane and in preparation of 2-ethyl-1-pentyl-3-(1-naphthoyl)indole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 1-naftoílo se ha utilizado como reactivo de derivatización en el análisis de etoxilados de alcohol dodecílico de cadena corta y alcohol dodecílico mediante extracción en fase sólida combinada con el método de microextracción líquido-líquido dispersivo, como reactivo de marcación fluorescente para la determinación de toxinas T-2 y HT-2 mediante HPLC (cromatografía líquida de alto rendimiento) con detección de fluorescencia, en síntesis de Arndt-Eistert en presencia de trimetilsilildiazometano y en la preparación de 2-etil-1-pentil-3-(1-naftoil)indol.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de agentes oxidantes, bases, aminas, alcoholes, metales activos y agua/humedad. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacénese bajo gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 879-18-5
Fórmula molecular C11H7ClO
Peso molecular (g/mol) 190.63
Número MDL MFCD00004002
Clave InChI NSNPSJGHTQIXDO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-naphthoyl chloride, 1-naphthalenecarbonyl chloride, 1-naphthoylchloride, 1-naphthoic acid chloride, 1-chlorocarbonyl naphthalene, alpha-naphthoyl chloride, .alpha.-naphthoyl chloride, naphthalenecarbonyl chloride, naphthoylchloride, naphthoyl chloride
PubChem CID 70146
Nombre IUPAC cloruro de naftaleno-1-carbonilo
SMILES ClC(=O)C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Naphthoyl chloride
Punto de fusión 16°C to 19°C
Densidad 1.265
Punto de ebullición 118°C (0.1 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.6525
Cantidad 10 g
Número UN UN3265
Beilstein 775785
Sensibilidad Moisture Sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.63
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Naphthoyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Naphthalenecarbonyl chloride