Learn More
Ácido 1-naftoxiacético, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11334424
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11334424 25 g 25 g
11324424 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11334424 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01036.14
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
CAS: 2976-75-2 | C12H10O3 | 202.209 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2976-75-2
Fórmula molecular C12H10O3
Peso molecular (g/mol) 202.209
Número MDL MFCD00003927
Clave InChI GHRYSOFWKRRLMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-naphthoxyacetic acid, 1-naphthyloxy acetic acid, 2-naphthalen-1-yloxy acetic acid, 1-naphthyloxyacetic acid, naphthyloxyacetic acid, 2-1-naphthyloxy acetic acid, unii-9qi2464poa, 1-naphthoxy acetic acid, naphthalen-1-yloxy acetic acid, acetic acid, 1-naphthalenyloxy
PubChem CID 76313
ChEBI CHEBI:44588
Nombre IUPAC ácido 2-naftaleno-1-yloxiacético
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2OCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Naphthoxyacetic acid
Punto de fusión 193°C to 197°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1912165
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.21
Porcentaje de pureza ≥98%