Learn More
1-Naftól, TRC
Código de producto. 30136751
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136751 10 g 10 g
30138627 100 g 100 g
30040472 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136751 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN36799010G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90-15-3
Fórmula molecular C10 H8 O
Peso molecular (g/mol) 144.17
Sinónimo Naphthalen-1-ol, 1-Naphthol, Duloxetine Hydrochloride Imp. D (Pharmeuropa), 1-Naphthalenol, 1-Naphthol (8CI), 1-Hydroxynaphthalene, 1-Naphthyl alcohol, BASF Ursol ERN, C.I. 76605, C.I. Oxidation Base 33, Durafur Developer D, Fouramine ERN, Fourrine 99, Fourrine ERN, Furro ER, NSC 9586, Nako TRB, Naphthol-1, Naphthyl-1-ol, Tertral ERN, Ursol ERN, Zoba ERN, α-Hydroxynaphthalene, α-Naphthol, α-Naphthyl alcohol
Nombre IUPAC naftalen-1-ol
SMILES Oc1cccc2ccccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Naphthol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7,11H
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.0575
Porcentaje de pureza >95%