Learn More
1-naftol, Mikromol™
Descripción
1-Naftol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Naphthol |
| CAS | 90-15-3 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-Naphthol |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C10 H8 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Naphthalen-1-ol, 1-Naphthol, Duloxetine Hydrochloride Imp. D (Pharmeuropa), Duloxetine Hydrochloride Imp. D (EP), Duloxetine Imp. D (EP), 1-Naphthalenol, 1-Naphthol (8CI), 1-Hydroxynaphthalene, 1-Naphthyl alcohol, BASF Ursol ERN, C.I. 76605, C.I. Oxidation Base 33, Durafur Developer D, Fouramine ERN, Fourrine 99, Fourrine ERN, Furro ER, NSC 9586, Nako TRB, Naphthol-1, Naphthyl-1-ol, Tertral ERN, Ursol ERN, Zoba ERN, alpha-Hydroxynaphthalene, alpha-Naphthol, alpha-Naphthyl alcohol, Duloxetine Hydrochloride Impurity D, Duloxetine Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H8O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7,11H |
| SMILES | Oc1cccc2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | naftalen-1-ol |
| Mostrar más |