Learn More
1-naftol-d8, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Naphthol-D8 |
| CAS | 207569-03-7 |
| Fórmula molecular | C10 D8 O |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | 1-Naphthalen-2,3,4,5,6,7,8-d7-ol-d (9 CI), 1-Naphthol-d8, O,2,3,4,5,6,7,8-Octadeuterionaphthalen-1-ol, 1-Naphthol (OD,ring-D7), 1-Naphthol-O,2,3,4,5,6,7,8-d8, 1-Naphthol-D8 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C10H8O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7,11 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D/hD |
| SMILES | [2 H]Oc1c([2 H])c([2 H])c([2 H])c2c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c12 |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,4,5,6,7-heptadeuterio-8-deuteriooxinaftaleno |
| Peso molecular (g/mol) | 152.2192 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.1077 g/mol |
| Mostrar más |